Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914198-1G OR914198-25G OR914198-5G
APOSOR914198-1GEA 132 EUR
APOSOR914198-1G APOSOR914198-25G APOSOR914198-5G
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 196,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274758
CAS Number: 100418-33-5