Stampa…
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 763 EUR
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676397
CAS Number: 557056-07-2