Stampa…
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 676 EUR
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369945
CAS Number: 1146957-01-8