Stampa…
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914123-1G OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA 219 EUR
APOSOR914123-1G APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799565
CAS Number: 827-60-1