Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ol
OR914118-100G OR914118-25G
APOSOR914118-100GEA 118 EUR
APOSOR914118-100G APOSOR914118-25G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08459260
CAS Number: 76205-19-1