Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR914109-1G
OR914109-250MG
OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA
78.3
EUR
APOSOR914109-1G
APOSOR914109-250MG
APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₃BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18711569 CAS Number: 1236357-65-5 |