Stampa…
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914084-1G OR914084-5G
APOSOR914084-1GEA 245 EUR
APOSOR914084-1G APOSOR914084-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Peso molecolare: 172,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740831
CAS Number: 103069-50-7