Stampa…
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR914006-1G OR914006-250MG OR914006-500MG
APOSOR914006-1GEA 1050 EUR
APOSOR914006-1G APOSOR914006-250MG APOSOR914006-500MG
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 216,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11707017
CAS Number: 879403-42-6