Stampa…
(S)-3-Aminomethyl-1-benzylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913943-1G OR913943-250MG
APOSOR913943-1GEA 575 EUR
APOSOR913943-1G APOSOR913943-250MG
(S)-3-Aminomethyl-1-benzylpyrrolidine 95%
(S)-3-Aminomethyl-1-benzylpyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369980
CAS Number: 229323-07-3