(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913925-1G
OR913925-500MG
OR913925-5G
APOSOR913925-1GEA
350
EUR
APOSOR913925-1G
APOSOR913925-500MG
APOSOR913925-5G
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Peso molecolare: 179,216 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04113692 CAS Number: 701907-44-0 |