Stampa…
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913884-1G OR913884-250MG
APOSOR913884-1GEA 437 EUR
APOSOR913884-1G APOSOR913884-250MG
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Formula: C₅H₁₃NOS
Peso molecolare: 135,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11707201
CAS Number: 861821-90-1