Stampa…
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 806 EUR
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formula: C₉H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796591
CAS Number: 73058-30-7