Stampa…
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 982 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 211,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263269
CAS Number: 1217650-60-6