Stampa…
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913834-1G OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA 415 EUR
APOSOR913834-1G APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864626
CAS Number: 928056-25-1