(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913812-1G
OR913812-250MG
APOSOR913812-1GEA
89.9
EUR
APOSOR913812-1G
APOSOR913812-250MG
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₈O₄ Peso molecolare: 180.157 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00239408 CAS Number: 70918-54-6 |