Stampa…
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 237 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749870
CAS Number: 164323-85-7