Stampa…
2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9137-1G OR9137-250MG
APOSOR9137-1GEA 197 EUR
APOSOR9137-1G APOSOR9137-250MG
2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine 95%
2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271957
CAS Number: 859851-03-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III