Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₁NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12068616 CAS Number: 139243-54-2 |