Stampa…
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR913679-1G OR913679-500MG OR913679-5G
APOSOR913679-1GEA 257 EUR
APOSOR913679-1G APOSOR913679-500MG APOSOR913679-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318245
CAS Number: 131690-57-8