Stampa…
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 104 EUR
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113659
CAS Number: 748128-33-8