Stampa…
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR913675-1G OR913675-500MG
APOSOR913675-1GEA 394 EUR
APOSOR913675-1G APOSOR913675-500MG
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113653
CAS Number: 788153-27-5