(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913672-1G
OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA
106
EUR
APOSOR913672-1G
APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840389 CAS Number: 479064-87-4 |