Stampa…
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
OR913669-1G OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA 880 EUR
APOSOR913669-1G APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 185,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784070
CAS Number: 1213362-28-7