3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-dibromo-4-methoxyaniline
OR913648-1G
OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA
299
EUR
APOSOR913648-1G
APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Formula:
C₇H₇Br₂NO Peso molecolare: 280,945 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11647741 CAS Number: 41727-70-2 |