Stampa…
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 176 EUR
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03790915
CAS Number: 182076-49-9