Stampa…
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 297 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271945
CAS Number: 864068-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III