Stampa…
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913599-1G OR913599-250MG
APOSOR913599-1GEA 806 EUR
APOSOR913599-1G APOSOR913599-250MG
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608007
CAS Number: 303111-43-5