Stampa…
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913592-1G OR913592-250MG
APOSOR913592-1GEA 684 EUR
APOSOR913592-1G APOSOR913592-250MG
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800534
CAS Number: 86688-96-2