Stampa…
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913565-1G OR913565-250MG
APOSOR913565-1GEA 611 EUR
APOSOR913565-1G APOSOR913565-250MG
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658507
CAS Number: 748796-38-5