Stampa…
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 647 EUR
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07431460
CAS Number: 125418-96-4