Stampa…
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 333 EUR
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796526
CAS Number: 83528-16-9