Stampa…
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Formylphenoxy)acetonitrile
OR913452-1G OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913452-1G APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01157218
CAS Number: 125418-83-9