Stampa…
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913450-1G OR913450-250MG
APOSOR913450-1GEA 684 EUR
APOSOR913450-1G APOSOR913450-250MG
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14587808
CAS Number: 108656-11-7