Stampa…
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913438-1G OR913438-250MG
APOSOR913438-1GEA 437 EUR
APOSOR913438-1G APOSOR913438-250MG
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00118956
CAS Number: 1878-62-2