Stampa…
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913408-1G OR913408-250MG
APOSOR913408-1GEA 155 EUR
APOSOR913408-1G APOSOR913408-250MG
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO
Peso molecolare: 157,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835252
CAS Number: 856851-48-4