Stampa…
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 328 EUR
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271910
CAS Number: 869901-08-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III