Stampa…
1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913396-1G OR913396-25G OR913396-5G
APOSOR913396-1GEA 116 EUR
APOSOR913396-1G APOSOR913396-25G APOSOR913396-5G
1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
1-Propylpyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749878
CAS Number: 3470-99-3