Stampa…
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913377-1G OR913377-250MG
APOSOR913377-1GEA 865 EUR
APOSOR913377-1G APOSOR913377-250MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₃ClN₂S
Peso molecolare: 194,641 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706210
CAS Number: 63873-61-0