2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913365-1G
OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA
168
EUR
APOSOR913365-1G
APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Formula:
C₇H₉N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08692122 CAS Number: 26820-65-5 |