Stampa…
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid
OR913346-1G OR913346-250MG
APOSOR913346-1GEA 437 EUR
APOSOR913346-1G APOSOR913346-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₃
Peso molecolare: 128,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437234
CAS Number: 31518-14-6