Stampa…
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 201 EUR
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437233
CAS Number: 31518-13-5