Stampa…
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913340-1G OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA 343 EUR
APOSOR913340-1G APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277245
CAS Number: 90924-46-2