Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 31.6 EUR
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276872
CAS Number: 24434-84-2