3-Methyl-4-piperidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913284-1G
OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA
108
EUR
APOSOR913284-1G
APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Formula:
C₆H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07787596 CAS Number: 5773-58-0 |