Stampa…
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913279-1G OR913279-250MG
APOSOR913279-1GEA 632 EUR
APOSOR913279-1G APOSOR913279-250MG
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂
Peso molecolare: 156.613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782027
CAS Number: 89966-72-3