Stampa…
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913238-1G OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA 123 EUR
APOSOR913238-1G APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437837
CAS Number: 51843-24-4