Stampa…
7-Methylindoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913234-1G OR913234-250MG OR913234-5G
APOSOR913234-1GEA 306 EUR
APOSOR913234-1G APOSOR913234-250MG APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371631
CAS Number: 65673-86-1