Stampa…
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 20.5 EUR
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₈H₄ClN₃
Peso molecolare: 177,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07371575
CAS Number: 29646-35-3