Stampa…
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913222-1G OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA 108 EUR
APOSOR913222-1G APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367922
CAS Number: 19230-59-2