Stampa…
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913173-1G OR913173-250MG
APOSOR913173-1GEA 271 EUR
APOSOR913173-1G APOSOR913173-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃O
Peso molecolare: 173,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659784
CAS Number: 691900-59-1